4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
OR1182-500G
APOSOR1182-500GEA 271 CHF
APOSOR1182-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol 97+%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Melting Pt: 113…115 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004659
CAS-Nummer: 498-00-0