1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11741-250MG
APOSOR11741-250MGEA
0
CHF
APOSOR11741-250MG
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
1H-Imidazol-2-amine hydrochloride
Formel:
C₃H₆ClN₃ MW: 119,55 g/mol Melting Pt: 152…154 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06795693 CAS-Nummer: 57575-96-9 |