2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11706-1G
OR11706-250MG
APOSOR11706-1GEA
471
CHF
APOSOR11706-1G
APOSOR11706-250MG
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Formel:
C₈H₁₁NS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052889 CAS-Nummer: 90090-64-5 |