2,4-Dihydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1169-100G
OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA
40.1
CHF
APOSOR1169-100G
APOSOR1169-500G
2,4-Dihydroxybenzaldehyd
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₆O₃ MW: 138.12 g/mol Siedepunkt: 220 °C Melting Pt: 134…138 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011686 CAS-Nummer: 95-01-2 Merck Index: 12,08324 |