2-Methoxychinolin-3-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11687-1G OR11687-250MG OR11687-5G
APOSOR11687-1GEA 135 CHF
APOSOR11687-1G APOSOR11687-250MG APOSOR11687-5G
2-Methoxychinolin-3-boronsäure
2-Methoxychinolin-3-boronsäure
Formel: C₁₀H₁₀BNO₃
MW: 203,0000 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09800894
CAS-Nummer: 886853-93-6