3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1168-500G
APOSOR1168-500GEA
229
CHF
APOSOR1168-500G
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₄Br₂O₃ MW: 295,91 g/mol Melting Pt: 270…274 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002548 CAS-Nummer: 3337-62-0 EINECS: 222-075-0 |