5-(2,3-Dichlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11671-100MG OR11671-500MG
APOSOR11671-100MGEA 78.4 CHF
APOSOR11671-100MG APOSOR11671-500MG
5-(2,3-Dichlorphenyl)-4-oxazolcarbonsäure
5-(2,3-Dichlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07376179
CAS-Nummer: 951885-34-0