1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR11670-1G
OR11670-5G
OR11670-25G
APOSOR11670-1GEA
128
CHF
APOSOR11670-1G
APOSOR11670-5G
APOSOR11670-25G
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidin
1-(2-(4-Nitrophenoxy)ethyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₃ MW: 236,2700 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01308390 CAS-Nummer: 265654-77-1 |