Ethyl-6-brompicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
OR11544-25G OR11544-5G
APOSOR11544-25GEA 131 CHF
APOSOR11544-25G APOSOR11544-5G
Ethyl-6-brompicolinat 98%
Ethyl-6-brompicolinat
Formel: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,0600 g/mol
Melting Pt: 41 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116913
CAS-Nummer: 21190-88-5