2-Chlor-6-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11522-25G OR11522-100G
APOSOR11522-25GEA 71.5 CHF
APOSOR11522-25G APOSOR11522-100G
2-Chlor-6-nitroanisol 98%
2-Chlor-6-nitroanisol
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Melting Pt: 54…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065066
CAS-Nummer: 80866-77-9
EINECS: 279-580-4