Methyl-6-aminopicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Aminopicolinic acid methyll ester, Methyl 6-aminopicolinate, Methyl 6-Aminopicolinate, Methyl 6-Aminopyridine-2-carboxylate, 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid methyll ester
OR11517-100G OR11517-25G OR11517-5G
APOSOR11517-100GEA 216 CHF
APOSOR11517-100G APOSOR11517-25G APOSOR11517-5G
Methyl-6-aminopicolinat 98%
Methyl-6-aminopicolinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1500 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233712
CAS-Nummer: 36052-26-3