3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-[3-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR11503-25G
APOSOR11503-25GEA
117
CHF
APOSOR11503-25G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₃ MW: 234,10 g/mol Melting Pt: 95…99 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09266196 CAS-Nummer: 443776-76-9 |