3-Brom-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR11493-1G OR11493-5G
APOSOR11493-1GEA 140 CHF
APOSOR11493-1G APOSOR11493-5G
3-Brom-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamid 97%
3-Brom-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamid
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475856
CAS-Nummer: 941294-17-3