3-Methyl-2-thiophencarbonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
OR11488-25G OR11488-5G
APOSOR11488-25GEA 284 CHF
APOSOR11488-25G APOSOR11488-5G
3-Methyl-2-thiophencarbonitril 95%
3-Methyl-2-thiophencarbonitril
Formel: C₆H₅NS
MW: 123,18 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052086
CAS-Nummer: 55406-13-8