Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 6-Hydroxy-4-methylcoumarin
OR1148-5G OR1148-1G
APOSOR1148-5GEA 47.1 CHF
APOSOR1148-5G APOSOR1148-1G
Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Isoscopoletin (6-Hydroxy-4-methylcoumarin)
Formel: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Melting Pt: 240…241 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016967
CAS-Nummer: 2373-31-1