6-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11461-1G OR11461-5G
APOSOR11461-1GEA 115 CHF
APOSOR11461-1G APOSOR11461-5G
6-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid 98%
6-Brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel: C₈H₈BrClN₂
MW: 247,5200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475875
CAS-Nummer: 957035-22-2