Ethyl(tetrahydropyran-4-yliden)acetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(dihydro-2H-pyran-4(3H)-ylidene)acetate
OR11453-5G OR11453-25G
APOSOR11453-5GEA 172 CHF
APOSOR11453-5G APOSOR11453-25G
Ethyl(tetrahydropyran-4-yliden)acetat 97%
Ethyl(tetrahydropyran-4-yliden)acetat
Formel: C₉H₁₄O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475810
CAS-Nummer: 130312-00-4