1,3-Dibrom-5-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11436-1G OR11436-5G OR11436-25G
APOSOR11436-1GEA 34.8 CHF
APOSOR11436-1G APOSOR11436-5G APOSOR11436-25G
1,3-Dibrom-5-nitrobenzol 97%
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9 g/mol
Melting Pt: 100…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092529
CAS-Nummer: 6311-60-0