1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11413-1G OR11413-5G
APOSOR11413-1GEA 52.2 CHF
APOSOR11413-1G APOSOR11413-5G
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol 97%
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,06 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783648
CAS-Nummer: 13831-59-9