6-Chlor-3-formylchromon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR1141-250MG OR1141-500MG
APOSOR1141-250MGEA 105 CHF
APOSOR1141-250MG APOSOR1141-500MG
6-Chlor-3-formylchromon
6-Chlor-3-formylchromon
Formel: C₁₀H₅ClO₃
MW: 208,597 g/mol
Melting Pt: 166…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00139138
CAS-Nummer: 42248-31-7