Ethyl-8-brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR11401-1G
OR11401-5G
OR11401-25G
APOSOR11401-1GEA
140
CHF
APOSOR11401-1G
APOSOR11401-5G
APOSOR11401-25G
Ethyl-8-brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat 98%
Ethyl-8-brom-6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09475852 CAS-Nummer: 847446-55-3 |