6-Nitropicolinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
OR11392-100MG OR11392-250MG
APOSOR11392-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR11392-100MG APOSOR11392-250MG
6-Nitropicolinsäure 95%
6-Nitropicolinsäure
Formel: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114205
CAS-Nummer: 26893-68-5