4-Methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11384-10G
OR11384-1G
OR11384-100G
APOSOR11384-10GEA
31.4
CHF
APOSOR11384-10G
APOSOR11384-1G
APOSOR11384-100G
4-Methyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure 95%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅NO₂S Melting Pt: 287 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00626872 CAS-Nummer: 20485-41-0 |