Methyl-4-methoxypicolinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
OR11373-1G OR11373-5G
APOSOR11373-1GEA 26.2 CHF
APOSOR11373-1G APOSOR11373-5G
Methyl-4-methoxypicolinat 97%
Methyl-4-methoxypicolinat
Formel: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Melting Pt: 47…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00956223
CAS-Nummer: 29681-43-4