4,4'-Dimethylbenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11371-100G OR11371-25G
APOSOR11371-100GEA 45.3 CHF
APOSOR11371-100G APOSOR11371-25G
4,4'-Dimethylbenzophenon
4,4'-Dimethylbenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O
Siedepunkt: 200 °C/17mmHg
Melting Pt: 93…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017214
CAS-Nummer: 611-97-2
EINECS: 210-287-6