4-(4-Methylphenoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(p-Tolyloxy)aniline, 4-Aminophenyl p-Tolyl Ether 4-(p-Tolyloxy)aniline, 4-Amino-4'-methyldiphenyl Ether, 4-Aminophenyl p-Tolyl Ether
OR11354-25G OR11354-5G OR11354-100G
APOSOR11354-25GEA 105 CHF
APOSOR11354-25G APOSOR11354-5G APOSOR11354-100G
4-(4-Methylphenoxy)anilin
4-(4-Methylphenoxy)anilin
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059858
CAS-Nummer: 41295-20-9