4-(2-Methylphenoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11350-25G
OR11350-5G
APOSOR11350-25GEA
209
CHF
APOSOR11350-25G
APOSOR11350-5G
4-(2-Methylphenoxy)anilin
4-(2-Methylphenoxy)anilin
Formel:
C₁₃H₁₃NO Melting Pt: 61…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02663364 CAS-Nummer: 56705-83-0 EINECS: 260-349-1 |