5-Pyrimidincarbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11333-5G OR11333-1G
APOSOR11333-5GEA 205 CHF
APOSOR11333-5G APOSOR11333-1G
5-Pyrimidincarbonitril
5-Pyrimidincarbonitril
Formel: C₅H₃N₃
MW: 105,1 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00235052
CAS-Nummer: 40805-79-6