Methyl-3,5-dimethoxybenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
OR11318-500G
APOSOR11318-500GEA 298 CHF
APOSOR11318-500G
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat 97%
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Siedepunkt: 297…299 °C
Melting Pt: 42…43 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008432
CAS-Nummer: 2150-37-0
EINECS: 218-423-6