2-Amino-6-brombenzothiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11314-100G
APOSOR11314-100GEA 194 CHF
APOSOR11314-100G
2-Amino-6-brombenzothiazol 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formel: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Melting Pt: 213…217 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00152229
CAS-Nummer: 15864-32-1