5-Brom-2-hydroxybenzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1131-5G OR1131-25G
APOSOR1131-5GEA 276 CHF
APOSOR1131-5G APOSOR1131-25G
5-Brom-2-hydroxybenzophenon
5-Brom-2-hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,11 g/mol
Melting Pt: 108…111 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00525062
CAS-Nummer: 55082-33-2