2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR11306-100G OR11306-25G OR11306-500G
APOSOR11306-100GEA 57.5 CHF
APOSOR11306-100G APOSOR11306-25G APOSOR11306-500G
2-Chlor-5-(chlormethyl)pyridin
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Melting Pt: 37…42 °C
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00125366
CAS-Nummer: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8,II