2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11290-100G OR11290-25G OR11290-500G
APOSOR11290-100GEA 29.7 CHF
APOSOR11290-100G APOSOR11290-25G APOSOR11290-500G
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin 95%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Melting Pt: 218…222 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006090
CAS-Nummer: 56-05-3
EINECS: 200-253-9