2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
OR11269-1G OR11269-5G OR11269-25G
APOSOR11269-1GEA 43.6 CHF
APOSOR11269-1G APOSOR11269-5G APOSOR11269-25G
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,074 g/mol
Siedepunkt: 82 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038955
CAS-Nummer: 51012-65-8