(1-Naphthoxy)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
OR11263-100G
OR11263-25G
APOSOR11263-100GEA
660
CHF
APOSOR11263-100G
APOSOR11263-25G
(1-Naphthoxy)essigsäure 98%
(1-Naphthoxy)essigsäure
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ MW: 202,21 g/mol Melting Pt: 193…197 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003927 CAS-Nummer: 2976-75-2 EINECS: 221-023-4 |