5-Cyan-2-thiophenboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
OR11252-1G OR11252-5G OR11252-10G
APOSOR11252-1GEA 31.4 CHF
APOSOR11252-1G APOSOR11252-5G APOSOR11252-10G
5-Cyan-2-thiophenboronsäure 97%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₅H₄BNO₂S
MW: 152,97 g/mol
Melting Pt: 125…128 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02094029
CAS-Nummer: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III