4-Butylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-n-Butylbenzeneboronic acid
OR11251-25G
OR11251-5G
APOSOR11251-25GEA
112
CHF
APOSOR11251-25G
APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronsäure 98%
4-Butylphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₂ MW: 178.04 g/mol Melting Pt: 91…106 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02093926 CAS-Nummer: 145240-28-4 |