2-Acetyl-1-naphthol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1'-Hydroxy-2'-acetonaphthone, 1-(1-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-Hydroxy-2-acetonaphthone
OR1123-100G OR1123-25G
APOSOR1123-100GEA 374 CHF
APOSOR1123-100G APOSOR1123-25G
2-Acetyl-1-naphthol
2-Acetyl-1-naphthol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Melting Pt: 98…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003963
CAS-Nummer: 711-79-5