4-Nitrophenylchlorformiat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR11227-100G OR11227-25G OR11227-5G
APOSOR11227-100GEA 87 CHF
APOSOR11227-100G APOSOR11227-25G APOSOR11227-5G
4-Nitrophenylchlorformiat
4-Nitrophenylchlorformiat
Formel: C₇H₄ClNO₄
Siedepunkt: 159…162 °C/19mmHg
Melting Pt: 77…79 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007321
CAS-Nummer: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8,II