2-Nitroterephthalsäure-1-methylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methyl 2-nitroterephthalate
OR11224-25G OR11224-5G
APOSOR11224-25GEA 0 CHF
APOSOR11224-25G APOSOR11224-5G
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester 95%
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester
Formel: C₉H₇NO₆
MW: 225.17 g/mol
Melting Pt: 176…178 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024510
CAS-Nummer: 35092-89-8