3-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-4-methoxycarbonylbenzoic Acid, 3-Amino-4-carbomethoxybenzoic Acid, 2-Aminoterephthalic Acid 1-Methyl Ester
OR11206-25G
APOSOR11206-25GEA 453 CHF
APOSOR11206-25G
3-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoesäure
1-Methyl-2-aminoterephthalate
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Melting Pt: 218 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00189374
CAS-Nummer: 60728-41-8