4-Iodcumol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-4-isopropylbenzene, 2-(4-Iodophenyl) propane
OR11205-25G OR11205-5G
APOSOR11205-25GEA 0 CHF
APOSOR11205-25G APOSOR11205-5G
4-Iodcumol 95%
4-Iodcumol
Formel: C₉H₁₁I
MW: 246.09 g/mol
Siedepunkt: 236…238 °C
Dichte: 1.525 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013711
CAS-Nummer: 17356-09-1
EINECS: 241-384-1