2-Methoxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11202-100G OR11202-500G OR11202-25G
APOSOR11202-100GEA 96.1 CHF
APOSOR11202-100G APOSOR11202-500G APOSOR11202-25G
2-Methoxybenzonitril 97%
2-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 256 °C
Dichte: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001783
CAS-Nummer: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III