2-Quinoxalinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Quinoxalinone, 2(1H)-Quinoxalinone, 2-Hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol
OR11198-500G
APOSOR11198-500GEA
99.3
CHF
APOSOR11198-500G
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formel:
C₈H₆N₂O MW: 146,15 g/mol Melting Pt: 271…272 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006722 CAS-Nummer: 1196-57-2 |