2-Hydroxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
OR11197-500G
APOSOR11197-500GEA 129 CHF
APOSOR11197-500G
2-Hydroxypyridin
2-Hydroxypyridin
Formel: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Siedepunkt: 280…281 °C
Melting Pt: 105…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006268
CAS-Nummer: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III