5,6-Dimethoxybenzimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5,6-Dimethoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR11164-1G
OR11164-250MG
OR11164-5G
APOSOR11164-1GEA
107
CHF
APOSOR11164-1G
APOSOR11164-250MG
APOSOR11164-5G
5,6-Dimethoxybenzimidazol 97%
5,6-Dimethoxybenzimidazole
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ MW: 178,19 g/mol Melting Pt: 179…185 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00612461 CAS-Nummer: 72721-02-9 |