(Iodmethyl)cyclopropan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR111605-10G OR111605-1G OR111605-5G
APOSOR111605-10GEA 627 CHF
APOSOR111605-10G APOSOR111605-1G APOSOR111605-5G
(Iodmethyl)cyclopropan 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Formel: C₄H₇I
MW: 182,00 g/mol
Siedepunkt: 53…54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06410734
CAS-Nummer: 33574-02-6