2,5-Dihydroxy-p-benzochinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
OR11157-25G OR11157-5G OR11157-100G
APOSOR11157-25GEA 69.6 CHF
APOSOR11157-25G APOSOR11157-5G APOSOR11157-100G
2,5-Dihydroxy-p-benzochinon
2,5-Dihydroxy-p-benzochinon
Formel: C₆H₄O₄
MW: 140,1 g/mol
Melting Pt: 220 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001598
CAS-Nummer: 615-94-1