Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-amino-2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Ethyl 3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
OR111558-1G OR111558-5G
APOSOR111558-1GEA 47.1 CHF
APOSOR111558-1G APOSOR111558-5G
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Ethyl-3-amino-2,6-dichloroisonicotinate
Formel: C₈H₈Cl₂N₂O₂
MW: 235,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16661134
CAS-Nummer: 458543-81-2