3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111527-1G OR111527-250MG
APOSOR111527-1GEA 706 CHF
APOSOR111527-1G APOSOR111527-250MG
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Formel: C₇H₆ClN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781654
CAS-Nummer: 41330-49-8